2-Propanol ≥99,0% USP, Multikompendial, J.T.Baker®
Glasflasche, 500 mL
Anbieter: Avantor
2-Propanol ≥99,0% USP, Multikompendial, J.T.Baker®
Artikelnr. 9037-01
Anbieter: Avantor
CAS Nummer: 67-63-0
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: Isopropyl rubbing alcohol, Isopropanol, 2-Hydroxy propane, IPA, Dimethyl carbinol, Isopropyl alcohol, Propan-2-ol
- CAS Nummer:67-63-0
- Formel:(CH₃)₂CHOH
- MDL-Nummer:MFCD00011674
- Molekulargewicht:60.1 g/mol
- Merck-Index:13,05228
- Siedepunkt:82 °C (1013 hPa)
- Schmelzpunkt:–89 °C
- Dichte:0,786 g/cm³ (20 °C)
- Blitzpunkt:12 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:200-661-7
- UN:1219
- ADR:3,II
- REACH:01-2119457558-25
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerSDS_DE_AT_BAKR9037
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
spec_BAKR9037-20
Produktspezifikation
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
- Bulk Pharmaceutical Chemical:Passes Test
- USP - Identification A:Passes Test
- USP - Identification B:Passes Test
- USP - Specific Gravity at 25°/25°C:0.783 - 0.787
- USP - Refractive Index, n²ºD:1.376 - 1.378
- USP - Acidity:Passes Test
- USP - Nonvolatile Residue:≤0.005 %
- USP - Assay:≥99.0 %
- USP - Water (H₂O):≤0.5 %
- USP - Volatile Impurities - Ethyl ether:≤0.1 %
- USP - Volatile Impurities - Acetone:≤0.1 %
- USP - Volatile Impurities - Diisopropyl ether:≤0.1 %
- USP - Volatile Impurities - 1-Propanol:≤0.1 %
- USP - Volatile Impurities - 2-Butanol:≤0.1 %
- USP - Volatile Impurities - Total:≤1.0 %
- USP - Benzene:≤2 ppm
- EP/BP - Identification B:Passes Test
- EP/BP - Identification C:Passes Test
- Appearance:Passes Test
- EP/BP - Acidity or Alkalinity:Passes Test
- EP/BP - Benzene (C₆H₆):≤2 ppm
- EP/BP - Any peak other than 2-butanol:≤0.3 %
- EP/BP - Peroxide:Passes Test
- EP/BP - Nonvolatile Matter:≤20 ppm
- EP/BP - Water (H₂O):≤0.5 %
- EP/BP - UV Absorbance - 310 nm:≤0.01
- EP/BP - UV Absorbance - 290 nm:≤0.02
- EP/BP - UV Absorbance - 270 nm:≤0.03
- EP/BP - UV Absorbance - 250 nm:≤0.10
- EP/BP - UV Absorbance - 230 nm:≤0.30
- EP/BP - Spectrum Appearance:Passes Test
- JP - Identification A:Passes Test
- JP - Identification B:Passes Test
- JP - Specific Gravity at 20°/20°C:0.785 - 0.788
- JP - Clarity of Solution:Passes Test
- JP - Acidity:Passes Test
- JP - Residue on Evaporation, mg/20mL:≤1.0
- JP - Water (H₂O):≤0.75 %
- JP - Distilling Range(Lower):81 - 83 °C
- JP - Distilling Range (Upper):81 - 83 °C
Spezifikationen
- Packung:Glasflasche
- VE:500 mL
- Cat. No.:9037-01
- Umweltzertifizierung:Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and after discussion
- Umweltfreundlichkeit:Unbedenklicher für Mensch und Umwelt
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.