Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Handtücher, SCOTT® | Avantor

Handtücher, SCOTT®

SCOTT®, Einzelblattrolle, 1-lagig, Weiß, 304 m × 200 mm, 6 Rollen/Karton
Artikelnr. 115-2233
Anbieter:   KIMBERLY CLARK
Handtücher, SCOTT®
Artikelnr. 115-2233
Anbieter:  KIMBERLY CLARK
Handtücher, SCOTT®
Handtücher, SCOTT®

SCOTT®, Einzelblattrolle, 1-lagig, Weiß, 304 m × 200 mm, 6 Rollen/Karton

Preis
196,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 6 Rolle
Product Details & Documents

Einweg-Handtücher aus AIRFLEX*, einem voluminösen, textilartigen Zellstoff.

  • Hochsaugfähig und reißfest, auch im nassen Zustand
  • Einzelblattentnahme für maximale Hygiene und zur Vermeidung von Papierverschwendung
  • Besonders weich
Spezifikationen
  • Verpackt:
    6 Rollen/Karton
  • Farbe:
    Weiß
  • Bezeichnung:
    SCOTT®, Einzelblattrolle, 1-lagig
  • L×B:
    304 m × 200 mm
  • Seq:
    05
Accessories

Produktinformationen

  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    B×T×H
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 115-1779
    Dispenser for hand towel rolls, AQUARIUS* 6959, white ABS, with window
    326×241×430 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 199,00 €

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.