AuftragsverfolgungKontakt
Färbekästen, WHEATON®
Deckel für Färbekasten, - mm
  631-2502
Färbekästen, WHEATON®
  631-2502
Färbekästen, WHEATON®
Färbekästen, WHEATON®
Deckel für Färbekasten, - mm
135,00 €
1 * 3 ST
Natronkalkglas und Edelstahl.
  • Das herausnehmbare Edelstahl-Gestell hat einen offenen Boden zur Erleichterung des schnellen Eintauchens und Abtropfens mit weniger Verschleppung
Standard für manuelle Färbeverfahren. Das Gestell fasst 10 einzelne Objektträger, 19 Objektträger bei abwechselnd gerader und diagonaler Anordnung oder 20 Objektträger Rücken an Rücken. Standardgrößen der Objektträger: 75×25 mm, 75×38 mm und 75×51 mm.
  • Bezeichnung:
    Deckel für Färbekasten
  • B×T×H:
    - mm