Flaschenträger
Flaschenträger, Gelb, Bis zu vier Flaschen, 120 mm
Artikelnr. KART396
Anbieter: KARTELL
Jump to:
Product Details & Documents
PP, coloured.
- Ergonomic design of the handle
- Can be easily stacked
- Very good chemical and temperature resistance
Designed to carry 6 and 4 bottles, with maximum diameter up to 90 mm and 110 mm respectively.
Specifications
- Für:Bis zu vier Flaschen
- Farbe:Gelb
- Bezeichnung:Flaschenträger
- Gefäß max. Ø:120 mm