AuftragsverfolgungKontakt
Adapter, Abgabe, gerade
Adapter, Abgabe, gerade
24/29 NS, 100 mm
Catalog # WITG1.900.024
Supplier:   witeg Labortechnik
Adapter, Abgabe, gerade
Catalog # WITG1.900.024
Supplier:  witeg Labortechnik
Adapter, Abgabe, gerade
Adapter, Abgabe, gerade
24/29 NS, 100 mm
Price
22,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilikatglas 3.3
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Specifications
  • Hülse:
    24/29 NS
  • Rohrlänge:
    100 mm