AuftragsverfolgungKontakt
Eintauchkühler | Avantor
Eintauchkühler
100 mm, 19/26 NS
Artikelnr. WITG1.786.219
Anbieter:   witeg Labortechnik
Eintauchkühler
Artikelnr. WITG1.786.219
Anbieter:  witeg Labortechnik
Eintauchkühler
Eintauchkühler
100 mm, 19/26 NS
Preis
53,90 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilikatglas 3.3
  • Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Zum Eintauchen in Destillationsapparate etc. Kann zur Regulierung des Rückflusses durch Regulierung des Luft- oder Wasserdurchflusses verwendet werden. Wasseranschluss mit zwei Glasoliven.
Zertifizierung:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Spezifikationen
  • Kern:
    19/26 NS
  • Mantellänge:
    100 mm