n-Hexan ≥95%, TECHNICAL
Metalltrommel, 204 L
: Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
- :110-54-3
- :H₃C(CH₂)₄CH₃
- :MFCD00009520
- :86.18 g/mol
- :13,04712
- :69 °C (1013 hPa)
- :–94,3 °C
- :0,659 g/cm³ (20 °C)
- :–22 °C
- :Raumtemperatur
- :203-777-6
- :1208
- :3,II
- :01-2119480412-44
- Assay:Min. 95 %
- Boiling point:68 - 70 °C
- Benzene:Max. 100 ppm
- Evaporation residue:Max. 20 ppm
- Packung:Metalltrommel
- VE:204 L
- Cat. No.:24611.550