AuftragsverfolgungKontakt
VWR®, Becher, Einweg | Avantor
VWR®, Becher, Einweg
150 ml, 79 mm, 70 mm, 5 - 150 ml
Artikelnr. 213-3919
Anbieter:   VWR Collection
VWR®, Becher, Einweg
Artikelnr. 213-3919
Anbieter:  VWR Collection
VWR®, Becher, Einweg
VWR®, Becher, Einweg
150 ml, 79 mm, 70 mm, 5 - 150 ml
Preis
48,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
PP, durchscheinend.
  • Erhabene Graduierung
  • Rippen zum leichten Stapeln
  • Autoklavierbar bis 121 °C
  • Mit Ausguss
Hochwertige, kostengünstige Becher für die tägliche Arbeit. Ideal für den allgemeinen Laborgebrauch.
Achtung! Bitte beachten: *Produkt(e) auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    70 mm
  • Graduierungsbereich:
    5 - 150 ml
  • Kapazität:
    150 ml
  • Höhe:
    79 mm
  • Seq:
    05