AuftragsverfolgungKontakt
VWR®, Becher, Einweg
100 ml, 62 mm, 64 mm, 5 - 100 ml
  213-3918
VWR®, Becher, Einweg
  213-3918
VWR®, Becher, Einweg
VWR®, Becher, Einweg
100 ml, 62 mm, 64 mm, 5 - 100 ml
36,70 €
1 * 100 ST
PP, durchscheinend.
  • Erhabene Graduierung
  • Rippen zum leichten Stapeln
  • Autoklavierbar bis 121 °C
  • Mit Ausguss
Hochwertige, kostengünstige Becher für die tägliche Arbeit. Ideal für den allgemeinen Laborgebrauch.
 : *Produkt(e) auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
  • Ext.Ø:
    64 mm
  • Graduierungsbereich:
    5 - 100 ml
  • Kapazität:
    100 ml
  • Höhe:
    62 mm
  • Seq:
    04