VWR®, Becher, Einweg
30 ml, 44 mm, 46 mm, 5 - 30 ml
Artikelnr. 213-3916
Anbieter: VWR Collection
Springe zu:
Product Details & Documents
PP, durchscheinend.
- Erhabene Graduierung
- Rippen zum leichten Stapeln
- Autoklavierbar bis 121 °C
- Mit Ausguss
Hochwertige, kostengünstige Becher für die tägliche Arbeit. Ideal für den allgemeinen Laborgebrauch.
Achtung! Bitte beachten: *Produkt(e) auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerCoC PP Disposable Beakers.pdf
Konformitätserklärung
CoC VWR® Disposable Beakers, PP CoC VWR® PP, Disposable Beakers coc_VWRI213-3915_022625 COC_VWRI213-3915_032723 CoC_VWRI213-3916_031821
Mehr
VWRI213-3922_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Spezifikationen
- Ext.Ø:46 mm
- Graduierungsbereich:5 - 30 ml
- Kapazität:30 ml
- Höhe:44 mm
- Seq:02
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.