AuftragsverfolgungKontakt
Spitzkolben, mit Normschliff | Avantor
Spitzkolben, mit Normschliff
50 ml, 14/23 NS, 14/23 NS, 115 mm, 48 mm
Artikelnr. 212-0602
Anbieter:   SciLabware
Spitzkolben, mit Normschliff
Artikelnr. 212-0602
Anbieter:  SciLabware
Spitzkolben, mit Normschliff
Spitzkolben, mit Normschliff
50 ml, 14/23 NS, 14/23 NS, 115 mm, 48 mm
Preis
56,10 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PYREX®, Borosilikatglas, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Ideal für Semi-Mikro-Destillationen. Mit Normschliff-Hülse und weißem Beschriftungsfeld.
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    48 mm
  • Kapazität:
    50 ml
  • Höhe:
    115 mm
  • Seitenhälse:
    14/23 NS
  • Mittelhals:
    14/23 NS