AuftragsverfolgungKontakt
Augenspülung | Avantor
Augenspülung
Halter für Taschenformat, grün, mit Gürtelschlaufe, 8×4,5×16 mm*
Artikelnr. 111-0165
Anbieter:   ORKLA CARE
Augenspülung
Artikelnr. 111-0165
Anbieter:  ORKLA CARE
Augenspülung
Augenspülung
Halter für Taschenformat, grün, mit Gürtelschlaufe, 8×4,5×16 mm*
Preis
13,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Sterile, gepufferte, isotonische Kochsalzlösung zum sofortigen Ausspülen der Augen nach einem Unfall. Erhältlich als Einweg-Taschenversion (235 ml) oder zur Wandbefestigung (500 ml). Die Augendusche öffnet sich sofort, wenn sie mit einer Drehbewegung der Wandhalterung entnommen wird.
  • Schnell und einfach zu öffnen
  • Integrierter, staubgeschützter Augenbecher
  • Wirksame Spülung mit reichhaltigem Spülfluss; der Augenbecher ist so geformt, dass er die Flüssigkeit reichlich und gezielt zum Auge lenkt
  • Wirkt neutralisierend
Haltbarkeit: 4 Jahre bei ungeöffnetem Behälter.
* Die Halterungen werden ohne Augendusche geliefert.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Halter für Taschenformat, grün, mit Gürtelschlaufe, 8×4,5×16 mm*
  • Seq:
    05