AuftragsverfolgungKontakt
Spitzkolben, mit Normschliff | Avantor
Spitzkolben, mit Normschliff
10 ml, 14/23 NS, 85 mm, 23 mm
Artikelnr. 212-0594
Anbieter:   SciLabware
Spitzkolben, mit Normschliff
Artikelnr. 212-0594
Anbieter:  SciLabware
Spitzkolben, mit Normschliff
Spitzkolben, mit Normschliff
10 ml, 14/23 NS, 85 mm, 23 mm
Preis
20,70 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PYREX®, Borosilikatglas, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Ideal für Semi-Mikro-Destillationen. Mit Normschliff-Hülse und weißem Beschriftungsfeld.
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    23 mm
  • Hülse:
    14/23 NS
  • Kapazität:
    10 ml
  • Höhe:
    85 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.