AuftragsverfolgungKontakt
Spateln, Micro, Einweg, SteriWare® | Avantor
Spateln, Micro, Einweg, SteriWare®
PS, +, 170 mm, 40 mm, 13 mm, 2 ml, Weiß
Artikelnr. 231-0489
Anbieter:   Sampling Systems
Spateln, Micro, Einweg, SteriWare®
Artikelnr. 231-0489
Anbieter:  Sampling Systems
Spateln, Micro, Einweg, SteriWare®
Spateln, Micro, Einweg, SteriWare®
PS, +, 170 mm, 40 mm, 13 mm, 2 ml, Weiß
Preis
225,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
PS oder HDPE, steril oder unsteril. Diese Mikrospatel zum Einmalgebrauch eignen sich ideal für die Probenahme in kleinen Mengen.
  • Im Reinraum gegossen und verpackt
  • Für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet
  • Als sterile Ausführung erhältlich (gammabestrahlt)
  • Einzeln verpackt
Die schmale Probenahmeschaufel ermöglicht die Entnahme von Proben aus sehr kleinen Behältern wie Fläschchen.
Spezifikationen
  • Steril:
    +
  • Kapazität:
    2 ml
  • Farbe:
    Weiß
  • Bezeichnung:
    PS
  • Länge:
    170 mm
  • Seq:
    07
  • Klingenbreite:
    13 mm
  • Spitzenlänge:
    40 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.