AuftragsverfolgungKontakt
Microcarrier spinner flasks
8000 ml, Centre neck 100 mm, side arm 45 mm, 2, 237×430 mm
Artikelnr. BELC1965-08000
Marketsource
Anbieter:   BELLCO GLASS
Microcarrier spinner flasks
Artikelnr. BELC1965-08000
Anbieter:  BELLCO GLASS
Marketsource
Microcarrier spinner flasks
Microcarrier spinner flasks
8000 ml, Centre neck 100 mm, side arm 45 mm, 2, 237×430 mm
Preis
2 380,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spinner flasks promotes the optimal growth of suspension and microcarrier culture.
  • Impeller height adjusts through compression fitting
  • Indented bottom (up to 1 L) prevents accumulation of microcarrier beads under impeller
Spezifikationen
  • Ø×H:
    237×430 mm
  • Kapazität:
    8000 ml
  • Seq:
    08
  • Hals:
    Centre neck 100 mm, side arm 45 mm
  • Anzahl Seitenarme:
    2
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Kapazität
    Anzahl Seitenarme
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BELC1965-13000
    Spinner Flask with caps (45 mm) for side arms
    3000 ml
    2
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 940,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Kapazität
    Anzahl Seitenarme
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BELC1965-20500
    Spinner Flask with caps (45 mm) for side arms
    500 ml
    2
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 412,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BELC1965-30100
    Impeller assembly, for 100, 250 ml flasks, consists of impeller magnet, magnet holder, paddle and silicone plug
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 151,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BELC1965-30500
    Impeller assembly, for 500 ml flasks, consists of impeller magnet, magnet holder, paddle and silicone plug
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 192,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BELC1965-31000
    Impeller assembly, for 1000, 3000 ml flasks, consists of impeller magnet, magnet holder, paddle and silicone plug
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 330,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BELC1965-38000
    Impeller assembly, for 6000, 8000 ml flasks, consists of impeller magnet, magnet holder, paddle and silicone plug
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 611,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BELC1969-70500
    Glass shaft, for 500 ml flasks
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 19,10 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BELC1969-71000
    Glass shaft, for 1000 ml flasks
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 19,10 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Kapazität
    Anzahl Seitenarme
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BELC1965-10100
    Spinner Flask with caps (32 mm) for side arms
    100 ml
    2
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 354,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Kapazität
    Anzahl Seitenarme
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BELC1965-10250
    Spinner Flask with caps (32 mm) for side arms
    250 ml
    2
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 417,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Kapazität
    Anzahl Seitenarme
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BELC1965-10500
    Spinner Flask with caps (45 mm) for side arms
    500 ml
    2
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 412,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Kapazität
    Anzahl Seitenarme
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BELC1965-11000
    Spinner Flask with caps (45 mm) for side arms
    1000 ml
    2
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 812,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BELC1969-73000
    Glass shaft, for 3000 ml flasks
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 30,80 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BELC1965-90070
    Cap assembly, for 100 - 500 ml flasks, consists of screw cap, liner and compression fitting
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 239,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BELC1965-90100
    Cap assembly, for 500 - 3000 ml flasks, consists of screw cap, liner and compression fitting
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 241,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BELC1965-99100
    Cap assembly, for 6000 - 36000 ml flasks, consists of screw cap, liner and compression fitting
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 241,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BELCA523-208
    Screw cap with hole, PP, blue, 100 mm, for 500 - 3000 ml flasks
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BELCA523-209
    Silicone liner with hole, white, 100 mm, for 500 - 3000 ml flasks