AuftragsverfolgungKontakt
PCR racks | Avantor
PCR racks
96-Well-PCR-Gestell, Blau
Artikelnr. RATI6114102
Anbieter:   RATIOLAB
PCR racks
Artikelnr. RATI6114102
Anbieter:  RATIOLAB
PCR racks
PCR racks
96-Well-PCR-Gestell, Blau
Preis
16,10 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Racks made of PP and are characterised by their very thin but uniform walls.
  • 8×12 positions, micro test plate format
  • Autoclavable
  • Available in different colors for the convenient identification of different types of samples
  • Transparent lids available in two different heights (Lids must be ordered seperately)
Work and storage rack for 0,2 ml and 0,5 ml PCR tubes, PCR strips, and PCR segments.
Spezifikationen
  • Farbe:
    Blau
  • Bezeichnung:
    96-Well-PCR-Gestell
  • Seq:
    02
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • RATI6114110
    Deckel, transparent, Höhe 14 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 10 ST - 19,60 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • RATI6114111
    Deckel, transparent, Höhe 28 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 10 ST - 22,00 €