Abbe refractometers, NAR
NAR-1T (solids), 0 − 95 °Bx, 1,30 − 1,70 nD
Artikelnr. ATAG1212
Anbieter: Atago
Springe zu:
Product Details & Documents
The NAR Abbe refractometers can meet many of the requirements for routine measurements.
Single wavelengths and standard temperatures can be measured at extended ranges, as well as elevated temperatures, measurements of solid samples (films, plastic sheets).
Spezifikationen
- Modell:NAR-1T (solids)
- Messbereich:0 − 95 °Bx
- Brechungsindex:1,30 − 1,70 nD
- Cat. No.:ATAG1212
- Genauigkeit des Temperatursensors:±0,2 °C
- Temperaturmessung:5...50 °C
- Temperatursensor:±0,2 °C
- Lichtquelle:LEDs
Accessories
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- ATAGRE-1165Thermoanzeige (DTM-1), für NAR-1T•LO, NAR-2T•LO und NAR-2T•HIEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis