Flachkanister
8 L, Natur, B63, Mit Ablassventil, autoklavierbar, 375×305×165 mm
Artikelnr. 590-0576
Anbieter: S.C.A.T.
Springe zu:
Product Details & Documents
SCAT-Flachkanister sind aufgrund ihrer flachen Bauweise speziell für den Einsatz in engen Räumen wie Schränken, Regalen, Schubladen oder Kühlschränken entwickelt worden, da sie konstruktionsbedingt eine geringe Höhe aufweisen.
- Bestehen entweder aus robustem HDPE oder PP und sind somit beständig gegen alle im Labor üblichen Lösungsmittel
- Mit B63- oder S70/71-Gewinde erhältlich und können mittels eines Adapters an viele andere Gewindegrößen angepasst werden
- Erhältlich entweder als kompakter 8-L-Kanister oder als voluminöserer 20-L-Kanister
SCAT-Flachkanister sind eine ideale Möglichkeit, auch bei beengten Platzverhältnissen nicht auf eine sichere Aufbewahrung verzichten zu müssen, da sie platzsparend in Labormöbel integriert werden können.
SCAT-Flachkanister sind auch mit UN-Y-Zulassung optimal für die Lagerung von Gefahrgut oder mit integriertem Ablasshahn zur sicheren Entleerung erhältlich.
Documents
GHS Poster Important Lab and HPLC Safety Guidelines
Application Notes
Spezifikationen
- Gewinde:B63
- Typ:Mit Ablassventil, autoklavierbar
- Kapazität:8 L
- Farbe:Natur
- Seq:02
- B×T×H:375×305×165 mm