AuftragsverfolgungKontakt
Alkoholometer | Avantor
Alkoholometer
80 - 95 %, 0,1 %, 10…25 °C, 260 mm
Artikelnr. GERI0847SWG
Anbieter:   GERING
Alkoholometer
Artikelnr. GERI0847SWG
Anbieter:  GERING
Alkoholometer
Alkoholometer
80 - 95 %, 0,1 %, 10…25 °C, 260 mm
Preis
247,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Alkoholometer ist ideal für die Brauereibranche.
  • Bereich wird als Ethanol % Vol. angezeigt
  • Kalibrierungstemperatur bei 20 °C
  • Zum Testen von 100 ml Flüssigkeit
Spezifikationen
  • Temperaturbereich:
    10…25 °C
  • Länge:
    260 mm
  • Seq:
    07
  • Teilung:
    0,1 %
  • Messbereich:
    80 - 95 %
  • Cat. No.:
    GERI0847SWG
  • Referenztemperatur:
    20 °C
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.