AuftragsverfolgungKontakt
Labormäntel, PP, Einweg | Avantor
Labormäntel, PP, Einweg
mit Taschen, Weiß, L
Artikelnr. 113-0669
Anbieter:   GM EQUIPEMENT
Labormäntel, PP, Einweg
Artikelnr. 113-0669
Anbieter:  GM EQUIPEMENT
Labormäntel, PP, Einweg
Labormäntel, PP, Einweg
mit Taschen, Weiß, L
Preis
170,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 ST
Product Details & Documents
Einweg-Labormantel aus PP mit Kragen. Eine Version verfügt über zwei Taschen.
  • Druckknopfverschluss
  • Gerade Bündchen
  • Ungewebtes Material
Stärke: 40 g/m²
Farbe: weiß
Spezifikationen
  • Konfektionsgröße:
    L
  • Farbe:
    Weiß
  • Bezeichnung:
    mit Taschen
  • Taschen:
    Mit Taschen
  • Cat. No.:
    113-0669
  • Verschlussart:
    Druckknöpfe
  • Einsatzbereiche / Verwendung:
    Labor
  • Geschlecht:
    Unisex
  • Gewicht:
    40 g/m²