AuftragsverfolgungKontakt
Saccharometers | Avantor
Saccharometers
, 40 - 50, 0,1, 260 mm
Artikelnr. AMARH845036
Anbieter:   Amarell
Saccharometers
Artikelnr. AMARH845036
Anbieter:  Amarell
Saccharometers
Saccharometers
, 40 - 50, 0,1, 260 mm
Preis
31,70 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Saccharometers with reference temperature of 20 °C.
Spezifikationen
  • Länge:
    260 mm
  • Seq:
    05
  • Teilung:
    0,1
  • Messbereich:
    40 - 50