Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Infusionsfilter, Sterifix®
Infusionsfilter, 45 mm
Artikelnr. 720-2517
Anbieter:   B. Braun
Infusionsfilter, Sterifix®
Artikelnr. 720-2517
Anbieter:  B. Braun
Infusionsfilter, Sterifix®
Infusionsfilter, Sterifix®
Infusionsfilter, 45 mm
Preis
74,40 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 ST
Product Details & Documents
Flexibler Schlauch mit integriertem 5-µm-Partikelfilter.
  • Latex-frei
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Infusionsfilter
  • Länge:
    45 mm
  • Seq:
    01