Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
 

Headspace-Gewindefläschchen

10,00 ml, 23×46 mm, Klar, Nein
Artikelnr. HEWL5188-5392
Anbieter:   Agilent
Headspace-Gewindefläschchen
Artikelnr. HEWL5188-5392
Anbieter:  Agilent
Headspace-Gewindefläschchen
Headspace-Gewindefläschchen

10,00 ml, 23×46 mm, Klar, Nein

Preis
96,50 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents

Die CombiPAL-Headspace-Flaschen mit Präzisionsgewinde sind ideal für Umwelt-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie-Applikationen sowie für Analysen in der Pharma- oder klinisch-chemischen Industrie und der industriellen Hygiene.

Spezifikationen
  • Mit Deckel:
    Nein
  • Ø×H:
    23×46 mm
  • Kapazität:
    10,00 ml
  • Farbe:
    Klar
  • Seq:
    01