AuftragsverfolgungKontakt
Stoppers, self realasing, PTFE
Stoppers, self realasing, PTFE
45/40, 65 mm
Artikelnr. COWI010.1245
Anbieter:   COWIE
Stoppers, self realasing, PTFE
Artikelnr. COWI010.1245
Anbieter:  COWIE
Stoppers, self realasing, PTFE
Stoppers, self realasing, PTFE
45/40, 65 mm
Preis
72,20 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Fit standard ground glass joints.
With sealing rings and self releasing ring.
Spezifikationen
  • NS:
    45/40
  • Höhe:
    65 mm