AuftragsverfolgungKontakt
Stoppers, self realasing, PTFE
Stoppers, self realasing, PTFE
34/35, 62 mm
Artikelnr. COWI010.1234
Anbieter:   COWIE
Stoppers, self realasing, PTFE
Artikelnr. COWI010.1234
Anbieter:  COWIE
Stoppers, self realasing, PTFE
Stoppers, self realasing, PTFE
34/35, 62 mm
Preis
40,90 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Fit standard ground glass joints.
With sealing rings and self releasing ring.
Spezifikationen
  • NS:
    34/35
  • Höhe:
    62 mm