AuftragsverfolgungKontakt
Stoppers, self realasing, PTFE | Avantor
Stoppers, self realasing, PTFE
19/26, 50 mm
Artikelnr. COWI010.1219
Anbieter:   COWIE
Stoppers, self realasing, PTFE
Artikelnr. COWI010.1219
Anbieter:  COWIE
Stoppers, self realasing, PTFE
Stoppers, self realasing, PTFE
19/26, 50 mm
Preis
24,10 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Fit standard ground glass joints.
With sealing rings and self releasing ring.
Spezifikationen
  • NS:
    19/26
  • Höhe:
    50 mm