Boiling Baths, Clifton
1105ER, Rechteckig, mit eingebautem Energieregler, 6, 3,6 L, 1000 W, 400×200 mm, 90 mm
Artikelnr. 452-0020
Anbieter: NICKEL ELECTRO
Springe zu:
Product Details & Documents
Fixed temperature baths with concentric ringed lids. The steam produced provides an effective source of heat for samples that may otherwise be thermally damaged by a naked flame. Models 1020G and 1026G are gas baths, which do not have their own electrical power source, they are designed to be heated by a hotplate or gas burner.
- Choice of round or rectangular baths
- All electrically heated baths have a 1000 W heater and integral constant level device to regulate the level of water
- Rings can be used to vary the diameter of the hole in the lid
- Optional energy regulator can be used to control boiling from vigorous to a gentle simmer
Bestellinformation: Supplied with ring sets.
Spezifikationen
- Anz. Bohrungen:6
- Kapazität:3,6 L
- Abmessungen:400×200 mm
- Tiefe:90 mm
- Leistung:1000 W
- Typ:1105ER, Rechteckig, mit eingebautem Energieregler
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.