AuftragsverfolgungKontakt
Dosen mit Deckel | Avantor
Dosen mit Deckel
124 mm, 130 mm
Artikelnr. BOCH8622
Anbieter:   BOCHEM
Dosen mit Deckel
Artikelnr. BOCH8622
Anbieter:  BOCHEM
Dosen mit Deckel
Dosen mit Deckel
124 mm, 130 mm
Preis
44,70 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Jar made of stainless steel.
  • Stackable
  • Lid with handle
  • Very good chemical and temperature resistance
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    124 mm
  • Höhe:
    130 mm