AuftragsverfolgungKontakt
Feuchtestandards | Avantor
Feuchtestandards
Feuchtestandard, zertifiziert, 35% rF, ±0,5% rF, 35% rF, 5 Ampoul
Artikelnr. 620-2224
Feuchtestandards
Artikelnr. 620-2224
CAS Nummer:  
Feuchtestandards
Feuchtestandards
Feuchtestandard, zertifiziert, 35% rF, ±0,5% rF, 35% rF, 5 Ampoul
CAS Nummer:  
Preis
84,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 Ampull
Product Details & Documents
Obwohl die meisten Feuchtigkeitsfühler (rF) eine ausgezeichnete Langzeitstabilität aufweisen, wird empfohlen, ihre Kalibrierung regelmäßig zu überprüfen.
  • Rückführbar nach nationalem Standard – SCS (Swiss Calibration Service) Zertifikat liegt jedem Set bei
  • Ampullen enthalten ungesättigte Salzlösungen (~0,8 ml)
  • Kostengünstige Kalibrierung vor Ort
  • Einfache und gefahrlose Anwendung
  • Zehn Jahre Lebensdauer
  • Praktische Einheiten von je 5 Ampullen pro Feuchtewert
Lieferumfang: Jede Ampulle trägt eine Aufschrift mit dem Feuchtewert und einer Seriennummer.
Achtung! Bitte beachten: Werte und Genauigkeit (Messunsicherheitswerte) werden bei 23 °C gemessen.
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Konzentration:
    35% rF
  • VE:
    5 Ampoul
  • Bezeichnung:
    Feuchtestandard, zertifiziert
  • Relative Luftfeuchtigkeit (RH%):
    35% rF
  • Genauigkeit:
    ±0,5% rF
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.