Handrefraktometer, MASTER Serie
Handheld refractometer, MASTER-93H, 45 – 93 °Bx, 0,5
Artikelnr. 635-0697
Anbieter: Atago
Springe zu:
Product Details & Documents
Die MASTER Serie von Handrefraktometern bietet eine Reihe einfach zu bedienender Geräte für eine breite Palette von Anwendungen.
- MASTER-M: Standard model, clear scale, only two drops required
- MASTER-T: Automated temperature compensation from 10 to +30 °C
- MASTER-α: Automated temperature compensation (IP 65 except eyepiece), dust-tight and protected against water jets
- MASTER-P: Designed with a plastic body for resistance to salty and acidic samples
The design has an ergonomic grip and a prism housing that allows for the sample to cover the prism without having to lift the daylight plate.
These instruments have automated temperature compensation in the range 10 to 30 °C.
Spezifikationen
- Modell:MASTER-93H
- Messbereich:45 – 93 °Bx
- Auflösung:0,5
- Bezeichnung:Handheld refractometer
- Seq:046
- Cat. No.:635-0697
- Gewicht:130 g
Accessories
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- ATAGRE-2315-61MTageslichtplatte für MASTER-P mit KunststoffgehäuseEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- ATAGRE-2315-60MTageslichtplatte der Serie MASTER-α/T/M mit MetallgehäuseEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST