AuftragsverfolgungKontakt
Anschlusskabel | Avantor
Anschlusskabel
Stecker-Kabel-Kombination, K 10 A (Koaxialelektrodenstecker, 10 m-Koaxialkabel, DIN-Gerätestecker), 10 m
Artikelnr. 662-2188
Anbieter:   SI Analytics
Anschlusskabel
Artikelnr. 662-2188
Anbieter:  SI Analytics
Anschlusskabel
Anschlusskabel
Stecker-Kabel-Kombination, K 10 A (Koaxialelektrodenstecker, 10 m-Koaxialkabel, DIN-Gerätestecker), 10 m
Preis
133,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Stecker-Kabel-Kombination, K 10 A (Koaxialelektrodenstecker, 10 m-Koaxialkabel, DIN-Gerätestecker)
  • Länge:
    10 m
  • Seq:
    17