Buffer solutions
Buffer solution 10,01, 25 °C, Sachet, 30×20 ml, 30
Anbieter: Mettler - Toledo
Springe zu:
Product Details & Documents
Solutions in sachets ensure optimum precision.
- Advantages
- No danger of contamination
The plastic-coated sachet provides a perfect liquid seal and good protection from light. The solutions should only be used once to avoid any danger of contamination. They also satisfy the requirements of the GLP and ISO standards. They have been adjusted using a pH-metre that has been calibrated with a buffer associated with NIST standards.
Lieferumfang: The buffers in sachets are delivered with a certificate of conformity.
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Sachet
- VE:30
- Referenztemperatur:25 °C
- Bezeichnung:Buffer solution 10,01
- Pk Info:30×20 ml
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.