AuftragsverfolgungKontakt
Büchner-Trichter | Avantor
Büchner-Trichter
40 mm, 75 ml, 4
Artikelnr. SMIT34S/40/4
Anbieter:   SMITH SCIENTIFIC
Büchner-Trichter
Artikelnr. SMIT34S/40/4
Anbieter:  SMITH SCIENTIFIC
Büchner-Trichter
40 mm, 75 ml, 4
Preis
157,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Funnels, made of, borosilicate glass, with sintered glass disc. For convenient filtration of solutions.
  • No filter papers required
  • Highly resistant to most corrosive reagents including ammonia and concentrated sulphuric acid
  • Excellent temperature resistance
Spezifikationen
  • Platte Ø:
    40 mm
  • Porosität:
    4
  • Kapazität:
    75 ml
  • Seq:
    08