Büchner-Trichter
175 mm, 4000 ml, 4
Artikelnr. SMIT34S/175/4
Anbieter: SMITH SCIENTIFIC
Springe zu:
Product Details & Documents
Funnels, made of, borosilicate glass, with sintered glass disc. For convenient filtration of solutions.
- No filter papers required
- Highly resistant to most corrosive reagents including ammonia and concentrated sulphuric acid
- Excellent temperature resistance
Spezifikationen
- Platte Ø:175 mm
- Porosität:4
- Kapazität:4000 ml
- Seq:12
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



