Probenahmestäbchen, Alpha®
Probenahme-Stäbchen, 128 mm
Anbieter: Texwipe
Springe zu:
Product Details & Documents
Probenahmetupfer aus den saubersten 100% Polyester-Strickmaterialien.
- Das firmeneigene Reinigungsverfahren reduziert Interferenzen in der 230 nm-Bandbreite, was zu einer verbesserten Nachweisgrenze führt
- Zweilagiger, doppelt gewirkter Polyester-Kopf fängt Kontaminanten ein und bietet maximale Aufnahme und einfach Abgabe für ausgezeichnete Rückgewinnungsraten
- Sollbruchstelle am Stiel, damit der Kopf mit minimalem Aufwand und Kontaminationsrisiko im Fläschchen platziert werden kann
Geeignet für den Einsatz in der HPLC mit UV/Vis-Detektor als Teil eines Reinigungsvalidierungsprotokolls.
Zertifizierung:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten: *Produkt(e) auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Spezifikationen
- Bezeichnung:Probenahme-Stäbchen
- Länge:128 mm
- Seq:1
- Cat. No.:115-1814
- Griffbreite:5 mm
- Kopflänge:26 mm
- Stiellänge:102 mm
- Kopfbreite:13 mm