Ice sampler
IceSampler komplett, 300 mm, 38 mm, 50 ml
Artikelnr. 300-1047
Anbieter: BURKLE
Springe zu:
Product Details & Documents
Probenehmer entwickelt für Probenahme von gefrorenen, hochviskosen, pastösen Medien wie z.B. Speiseeis und ähnlichen Substanzen. Die bohrerförmige Schneide schraubt sich beim Drehen selbstständig in das Gefriergut. Der Sammelzylinder kann über eine Bajonettverbindung leicht abgezogen werden. Die Probe liegt dann frei und kann entnommen werden.
- Edelstahl V4A (1.4404), elektropoliert
- Sterilisierbar
- Einfache Reinigung
- Sammelzylinder 38 mm Ø
Spezifikationen
- Ø:38 mm
- Volumen:50 ml
- Bezeichnung:IceSampler komplett
- Länge:300 mm
Accessories
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis