AuftragsverfolgungKontakt
Ice sampler | Avantor
Ice sampler
IceSampler komplett, 1050 mm, 38 mm, 50 ml
Artikelnr. 300-1049
Anbieter:   BURKLE
Ice sampler
Artikelnr. 300-1049
Anbieter:  BURKLE
Ice sampler
Ice sampler
IceSampler komplett, 1050 mm, 38 mm, 50 ml
Preis
571,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Probenehmer entwickelt für Probenahme von gefrorenen, hochviskosen, pastösen Medien wie z.B. Speiseeis und ähnlichen Substanzen. Die bohrerförmige Schneide schraubt sich beim Drehen selbstständig in das Gefriergut. Der Sammelzylinder kann über eine Bajonettverbindung leicht abgezogen werden. Die Probe liegt dann frei und kann entnommen werden.
  • Edelstahl V4A (1.4404), elektropoliert
  • Sterilisierbar
  • Einfache Reinigung
  • Sammelzylinder 38 mm Ø
Spezifikationen
  • Ø:
    38 mm
  • Volumen:
    50 ml
  • Bezeichnung:
    IceSampler komplett
  • Länge:
    1050 mm
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 300-1050
    Transport-Koffer
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 16,50 €
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.