AuftragsverfolgungKontakt
Glasröhren
Glasröhren
5,0 ±0,70 mm, 160,0 ±2,0 mm, 1500 mm
Artikelnr. SMITT/160/5.0
Anbieter:   SMITH SCIENTIFIC
Glasröhren
Artikelnr. SMITT/160/5.0
Anbieter:  SMITH SCIENTIFIC
Glasröhren
5,0 ±0,70 mm, 160,0 ±2,0 mm, 1500 mm
Preis
74,10 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
Spezifikationen
  • Schlauch Außen-Ø:
    160,0 ±2,0 mm
  • Wandstärke:
    5,0 ±0,70 mm
  • Länge:
    1500 mm
  • Seq:
    35