Density hydrometers, M100
Dichte-Aräometer ohne Thermometer, M100, 1,500 - 1,600 g/cm³, 0,0002 g/cm³, 250 mm
Artikelnr. AMARH809618/WC
Anbieter: Amarell
Springe zu:
Product Details & Documents
Hydrometers designed with paper scale, colour code, type designation and weighted body.
- Round capillary
- Accuracy of ±1 °C
- Thermometer in the hydrometer
Suitable for government verification with (or without) mercury thermometer.
Zertifizierung: DIN 12791
Verpackung: In a transparent plastic case.
Spezifikationen
- Bezeichnung:Dichte-Aräometer ohne Thermometer
- Länge:250 mm
- Seq:37
- Teilung:0,0002 g/cm³
- Modell:M100
- Messbereich:1,500 - 1,600 g/cm³
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.