AuftragsverfolgungKontakt
Silikonstopfen | Avantor
Silikonstopfen
BIO-SILICO® N-type, Orange, 0, 40,0 mm, 13,0 mm, 19,0 mm
Artikelnr. 391-1965
Anbieter:   HIRSCHMANN
Silikonstopfen
Artikelnr. 391-1965
Anbieter:  HIRSCHMANN
Silikonstopfen
Silikonstopfen
BIO-SILICO® N-type, Orange, 0, 40,0 mm, 13,0 mm, 19,0 mm
Preis
62,20 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
SILICOSEN® and BIO-SILICO® sterile stoppers are manufactured in a special process and have regular pores, thus making them ideal for the preparation and sterilisation of culture media. The uniform pores and good permeability to air make the stoppers ideally suitable for cultivation of aerobic microorganisms.
  • Chemical and temperature resistant
  • Liquid repellent
  • Reusable
SILICOSEN® T-type and L-type: Low humidity evaporation reduces dehydration of cultures.
SILICOSEN® C-type: Excellent permeability and secure fitting, thanks to seal lip. Ideally suitable for agitated cultures.
SILICOSEN® S-type: Excellent permeability and suitable for aerobic bacteria cultures and agitated cultures.
BIO-SILICO® N-type: High degree of air permeability, similar to that of cotton plugs.
Dokumente
Spezifikationen
  • Ø unten:
    13,0 mm
  • Ø oben:
    19,0 mm
  • Anz. Bohrungen:
    0
  • Farbe:
    Orange
  • Bezeichnung:
    BIO-SILICO® N-type
  • Höhe:
    40,0 mm
  • Seq:
    24
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.