AuftragsverfolgungKontakt
Cavity slides
Cavity slides, Klar, 1, 1,5 mm
Artikelnr. HECH42410010
Cavity slides
Artikelnr. HECH42410010
Cavity slides
Cavity slides
Cavity slides, Klar, 1, 1,5 mm
Preis
99,20 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 ST
Product Details & Documents
Cavity microscopy slides.
  • Ground edges
  • Made from clear glass
Suitable for staining applications in microscopy.
Spezifikationen
  • Anz. Wells:
    1
  • Farbe:
    Klar
  • Bezeichnung:
    Cavity slides
  • Seq:
    01
  • Stärke:
    1,5 mm