AuftragsverfolgungKontakt
Büchner-Trichter
Büchner-Trichter
60 mm, 125 ml, 3
Artikelnr. SMIT34S/60/3
Anbieter:   SMITH SCIENTIFIC
Büchner-Trichter
Artikelnr. SMIT34S/60/3
Anbieter:  SMITH SCIENTIFIC
Büchner-Trichter
60 mm, 125 ml, 3
Preis
1 430,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Funnels, made of, borosilicate glass, with sintered glass disc. For convenient filtration of solutions.
  • No filter papers required
  • Highly resistant to most corrosive reagents including ammonia and concentrated sulphuric acid
  • Excellent temperature resistance
Spezifikationen
  • Platte Ø:
    60 mm
  • Porosität:
    3
  • Kapazität:
    125 ml
  • Seq:
    03