Sicherheitscontainer
mit Griff, 7 l, 178×240 mm
Artikelnr. DELT240007
Anbieter: DELTALAB
Springe zu:
Product Details & Documents
Sicherheitsbehälter aus PP oder PE.
- Geeignet für feste Abfälle der Typen II und III, ermöglicht Verbrennung
- Behälterkörper besteht aus Gefahrenhinweisschild
Es besteht aus zwei Deckeln, einer vollständigen Öffnung, die den gesamten Durchmesser der Behälteröffnung ausnutzt und die Entsorgung größerer Abfallmengen ermöglicht. Eine Teilöffnung, die vorübergehend oder endgültig geschlossen werden kann. Es enthält zwei Vorrichtungen, um die Entnahme und Trennung von zahnärztlichen und analytischen Nadeln zu erleichtern.
Zertifizierung: Entspricht den europäischen Normen ONU ADR, ISO 6706, BS 5404.
Spezifikationen
- Kapazität:7 l
- Bezeichnung:mit Griff
- Seq:04
- Ø-A×H:178×240 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.