AuftragsverfolgungKontakt
Test fluids for viscometers | Avantor
Test fluids for viscometers
E40000, 40000, 100 mL
Artikelnr. HAAK082-5335
Anbieter:   HAAKE
Test fluids for viscometers
Artikelnr. HAAK082-5335
Anbieter:  HAAKE
CAS Nummer:  
Test fluids for viscometers
E40000, 40000, 100 mL
CAS Nummer:  
Preis
203,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Test and certificated fluids for viscometery - mesurement temperature at 20 °C unless indicated.
Achtung! Bitte beachten: * Measurement temperature 25 °C
Dokumente
Zertifikate
Suche nach Chargennummer
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    100 mL
  • Typ:
    E40000
  • Viskosität:
    40000
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.