AuftragsverfolgungKontakt
Sample tubes for stool, with screw cap
30 ml, assembled, Colour-21390398|Colour-21390316, 25 mm, 107 mm, 500/500 (bag/ctn)
Artikelnr. BOET07.043.2007
Anbieter:   BOETTGER PAUL
Sample tubes for stool, with screw cap
Artikelnr. BOET07.043.2007
Anbieter:  BOETTGER PAUL
Sample tubes for stool, with screw cap
Sample tubes for stool, with screw cap
30 ml, assembled, Colour-21390398|Colour-21390316, 25 mm, 107 mm, 500/500 (bag/ctn)
Preis
194,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 ST
Product Details & Documents
PP, translucent.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
Clair tube with overlapping screw cap for optimal hygiene when opening, reliably sealed with long-lasting spoon for about bean-sized samples.
 : Conforms to DIN EN 829 for the dispatch of stool samples.
 : *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    25 mm
  • Verpackt:
    500/500 (bag/ctn)
  • Ausführung:
    assembled
  • Kapazität:
    30 ml
  • Höhe:
    107 mm
  • Seq:
    06
  • Verschluss-Farbe:
    Colour-21390398|Colour-21390316