VWR®, Farbig-mattierte Objektträger
Objektträger mit einseitigem Mattrand, gefärbte Enden, Orange
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
Mattrand in sechs verschiedenen Farben
- Erhältlich mit geschnittenen oder abgeschrägten Kanten
- Schreibfläche beständig gegen alle gängigen Farbstoffe und Lösungsmittel
B×T×H: 76×26×1 mm
Certifications:
Accessories information:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Documents
CoC Colour-frosted microscope slides.pdf
Conformity declaration
CoC_VWRI631-1554_050821 CoC_VWRI631-1554_081817 coc_VWRI631-1554_111824 CoC_VWRI631-1555_102820 CoC_VWRI631-1555_111817
More
TDS_VWR_MICROSCOPE_SLIDES_CUT_EDGES.pdf TDS_VWR_MICROSCOPE_SLIDES_GROUND_EDGES_45_DEGREE.pdf
Product specification
VWRI631-1554_TDS_EN
Datasheet
VWR® for Microscopy
Product Literature
Specifications
- Farbe:Orange
- Bezeichnung:Objektträger mit einseitigem Mattrand, gefärbte Enden