VWR®, Farbig-mattierte Objektträger
Objektträger mit einseitigem Mattrand, gefärbte Enden, Gelb
Anbieter: VWR Collection
Springe zu:
Product Details & Documents
Mattrand in sechs verschiedenen Farben
- Erhältlich mit geschnittenen oder abgeschrägten Kanten
- Schreibfläche beständig gegen alle gängigen Farbstoffe und Lösungsmittel
B×T×H: 76×26×1 mm
Zertifizierung:
Zubehördetails:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Dokumente
CoC Colour-frosted microscope slides.pdf
Konformitätserklärung
CoC_VWRI631-1554_050821 CoC_VWRI631-1554_081817 coc_VWRI631-1554_111824 CoC_VWRI631-1555_102820 CoC_VWRI631-1555_111817
Mehr
TDS_VWR_MICROSCOPE_SLIDES_CUT_EDGES.pdf TDS_VWR_MICROSCOPE_SLIDES_GROUND_EDGES_45_DEGREE.pdf
Produktspezifikation
VWRI631-1554_TDS_EN
Technisches Datenblatt
VWR® for Microscopy
Produktliteratur
Spezifikationen
- Farbe:Gelb
- Bezeichnung:Objektträger mit einseitigem Mattrand, gefärbte Enden