Destillationsgeräte, mikro
Kurzweg-Destillationsapparat, micro,
Artikelnr. WITG2.996.000
Anbieter: witeg Labortechnik
Springe zu:
Product Details & Documents
Borosilikatglas 3.3
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Kurzweg-Destillationsapparat, mikro, komplett.
Zertifizierung:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Spezifikationen
- Bezeichnung:Kurzweg-Destillationsapparat, micro