Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
 

Gewindefläschchen

Fläschchen, maximale Rückgewinnung, LCGC-zertifiziert, 2,00 ml, 12×32 mm, Glas, Klar, Ja, Bördelkappe
Artikelnr. WATEWAT094222
Marketsource
Anbieter:   WATERS
Gewindefläschchen
Artikelnr. WATEWAT094222
Anbieter:  WATERS
Marketsource
Gewindefläschchen

Fläschchen, maximale Rückgewinnung, LCGC-zertifiziert, 2,00 ml, 12×32 mm, Glas, Klar, Ja, Bördelkappe

Preis
52,50 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Spezifikationen
  • Mit Deckel:
    Ja
  • Ø×H:
    12×32 mm
  • Kapazität:
    2,00 ml
  • Farbe:
    Klar
  • Bezeichnung:
    Fläschchen, maximale Rückgewinnung, LCGC-zertifiziert
  • Material:
    Glas
  • Seq:
    16
  • Verschlusstyp:
    Bördelkappe
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.