Prozess-pH-Einstabmessketten
pH-Einstabmesskette, mit Kalottenmembran, H 8381 HD, 2 - 13, 0...+100 °C, Glas, Referid®, KPG-Ringspalt, 12×320 mm, Schraubsteckkopf
Artikelnr. SCOI285111023
Anbieter: SI Analytics
Springe zu:
Product Details & Documents
Dokumente
Spezifikationen
- Anschluss:Schraubsteckkopf
- Ø×L:12×320 mm
- Typ:H 8381 HD
- Bezeichnung:pH-Einstabmesskette, mit Kalottenmembran
- Material:Glas
- Seq:26
- Membran:KPG-Ringspalt
- Elektrolyt:Referid®
- Temperatur:0...+100 °C
- pH:2 - 13
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.